Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Midi Bis-Tris välkomstpaket för proteinuttryck (4 –12%, 20 brunnar)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
De NuPAGE Midi Bis-Tris välkomstpaket ger alla nödvändiga NuPAGE Bis-Tris geler, buffertar och reagens som behövs för att börja använda SureLock Tandem Midi Gel Tank för dina proteinseparations- och visualiseringsbehov.
Nyckelfunktioner inkluderar:
- Snabb tid till —resultat NuPAGE Bis-Tris Midi geler ger 35 minuters körtid och kan förvaras i rumstemperatur i upp till 12 månader
- Neutral-pH kör miljö som minimerar proteinmodifieringar
- Snabbt 12-minuters färgningsprotokoll med hjälp av SimplyBlue SafeStain för visualisering av målprotein
De NuPAGE Midi Bis-Tris välkomstpaket för proteinuttryck innehåller:
- SureLock Tandem Midi Gel Tank
- NuPAGE 4-12% Bis-Tris Midi Gels, 20-brunnar (2 lådor, 20 geler)
- NuPAGE MES SDS Running Buffer (20X)
- NuPAGE LDS-provbuffert (4X)
- NuPAGE Provreduktionsmedel (10X)
- PageRuler Plus förfärgad proteinstege, 10 till 250 kDa
- SimplyBlue SafeStain
Om SureLock Tandem Midi Gel Tank
SureLock Tandem Midi Gel Tank möjliggör snabb elektrofores av midi-geler med minimal buffert (∼ 520 ml/gel) i ett läckagefritt system. Med en inställningstid på∼ 30 sekunder kör tanken effektivt midi-geler samtidigt som den ger konsekvent prestanda. Tanken har två oberoende kammare, vilket möjliggör elektrofores av en eller två geler åt gången, vilket sparar på buffert och begränsar avfall. Med 26-brunnars geler kan upp till 52 prover köras på en gång för tillämpningar med hög genomströmning. Tanken är kompatibel med alla Invitrogen förgjutna midi-geler och midi-gelkassetter.
Om NuPAGE 4-12% Bis-Tris Midi Gels
NuPAGE Bis-Tris Midi proteingeler är förtillverkade polyakrylamidgeler designade för att ge optimal separation av ett brett spektrum av proteiner under denaturerande förhållanden. Till skillnad från traditionella Tris-glycin midi-geler, NuPAGE Bis-Tris midi-geler har 12 månaders hållbarhet vid rumstemperatur med en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar under gelkörningen. NuPAGE Bis-Tris Midi-geler kan användas för att förbereda proteiner för sekvensering, masspektrometri och andra tekniker där proteinintegritet är avgörande. Använd också NuPAGE midi-geler för optimala resultat under daglig användning. De NuPAGE 4-12 % Bis-Tris midi gel har en 4 –12 % gradient polyakrylamidmatris som kommer att separera ett brett spektrum av proteinmolekylvikter från 2,5 till 260 kDa med hjälp av den medföljande MES-bufferten.
Om SimplyBlue SafeStain
SimplyBlue Safe Stain är en färdig att använda, snabb, känslig och säker Coomassie G-250 färg för visualisering av proteinband på polyakrylamidgeler. De SimplyBlue SafeStain-protokollet är lätt att utföra och kan slutföras på bara 12 minuter med hjälp av en enkel mikrovågsprocedur. Avfärgning krävs inte men kan utföras med avjoniserat vatten för att uppnå maximal känslighet. Denna fläck är helt ofarlig och kräver inte metanol eller ättiksyrafixativ eller avfärgning som skapar en hälsosammare labbmiljö.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SureLock™ Tandem Midi Gel Tank |
| Gel storlek | Midi |
| Produktlinje | NuPAGE |
| Gel Procent | 4 till 12 % |
| Gel typ | Bis-Tris |
| Antal Wells | 20-brunn |
| Kvantitet | 1 kit |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur och våt is |
| Tjocklek (metrisk) | 1.0 mm |