Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Midi Tris-Acetate Resupply Pack, 3 till 8 %, WedgeWell™ formatera
Produktkod. 30131599
Change view
Wells:
20-brunn
26-brunn
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells
30131599 20-brunn
30131346 26-brunn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30131599 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer STM5006RS10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31230.00 SEK
    24671.70 SEK / Paket med 1
    Save 6558.30 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De NuPAGE Tris-acetat återförsörjningspaket, Wedgewell formatet förenklar ditt arbetsflöde för proteinseparation med stor molekylvikt. Detta paket, som räcker för 100 gelkörningar, inkluderar prefabricerade minigeler, löpbuffert och proteinstegar. NuPAGE Tris-acetatgeler erbjuder högupplöst proteinseparation samtidigt som proteinintegriteten bibehålls.
De NuPAGE Tris-acetat återförsörjningspaket, Wedgewell formatet förenklar ditt arbetsflöde för proteinseparation med stor molekylvikt. Detta paket, som räcker för 100 gelkörningar, inkluderar prefabricerade midi-geler, löpbuffert och proteinstegar. NuPAGE Tris-acetatgeler erbjuder högupplöst proteinseparation samtidigt som proteinintegriteten bibehålls. Designade för optimal separation och överföring är de idealiska för forskare som undersöker proteiner med stor molekylvikt. Med en lång hållbarhetstid är denna förpackning en pålitlig och bekväm lösning för dina laboratoriebehov.
De NuPAGE Tris-acetat Wedgewell Resupply Pack förenklar ditt arbetsflöde för proteinseparation med stor molekylvikt. Detta paket, som räcker för 100 gelkörningar, inkluderar prefabricerade midi-geler, löpbuffert och proteinstegar. NuPAGE Tris-acetatgeler erbjuder högupplöst proteinseparation samtidigt som proteinintegriteten bibehålls. Designade för optimal separation och överföring är de idealiska för forskare som undersöker proteiner med stor molekylvikt. Med en lång hållbarhetstid är denna förpackning en pålitlig och bekväm lösning för dina laboratoriebehov.
Förpackningens innehåll
  • NuPAGE Tris-Acetate WedgeWell geler (10 lådor, 100 geler)
  • NuPAGE Tris-Acetate Running Buffer för 100 gelkörningar, 20X (5 flaskor, Kat.nr LA0041)
  • HiMark Förfärgad proteinstandard för 100 gelkörningar, 30 till 460 kDa (4 flaskor, kat.nr LC5699)
Om NuPAGE Tris-acetat geler
Invitrogen NuPAGE Tris-acetatproteingeler är förtillverkade polyakrylamidgeler speciellt framtagna för att ge utmärkt separation av proteiner med stor molekylvikt. Dessa geler innehåller inte SDS, vilket gör att du kan köra dina proteiner i naturlig eller denaturerad form, vilket erbjuder maximal flexibilitet för olika proteinelektroforesbehov. Den unika buffertformuleringen av dessa geler bibehåller ett lågt drift-pH under elektrofores, vilket resulterar i överlägsen upplösning av proteiner jämfört med traditionella Tris-glycin SDS-PAGE-geler.
Inte bara göra NuPAGE Tris-acetatgeler erbjuder högupplöst separation, men de är också designade för att säkerställa optimal överföring av proteiner med större molekylvikt, vilket gör dem till ett föredraget val för forskare som utför western blotting. Dessa geler representerar ett betydande framsteg jämfört med traditionella geler, vilket ger både överlägsen prestanda och flexibilitet för proteingelelektrofores och överföring. Dessutom erbjuder midiformatgeler ökad provgenomströmning per gel, förbättrad effektivitet, ökad reproducerbarhet och minskad kostnad per prov.
Separation
För löpning Invitrogen proteingeler, har du flexibiliteten att använda antingen SureLock Tandem Midi Gel Tank (STM1001) eller XCell4 SureLock Midi-Cell (WR0100). Båda systemen är designade för att ge optimal prestanda. SureLock Tandem erbjuder snabb och effektiv elektrofores av midi-geler i ett läckagefritt system, med minimal buffertanvändning. De två oberoende kamrarna möjliggör elektrofores av en eller två geler samtidigt, vilket sparar buffert och minskar avfall.
Alternativt XCell4 SureLock Midi-Cell är ett robust och effektivt system för midi-gelelektrofores. Dess utmärkande funktion är dess förmåga att samtidigt köra upp till fyra midi-geler, vilket möjliggör proteinanalys med hög genomströmning med ökad effektivitet och bekvämlighet. Dessutom är SureLock Tandem Midi Gel Tank lätt tillgänglig genom Invitrogen Precast Gel Welcome Packs tillsammans med både provbuffert och reduktionsmedel, vilket ger en allt-i-ett-lösning för dina elektroforesbehov.
Överföra
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder för NuPAGE Transferbuffert (NP0006) för traditionell våtöverföring med SureLock Tandem Midi Blot Module (STM2001). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 3 Gelöverföringsenhet (IB31001).
Bekväm att använda
NuPAGE Tris-Acetate WedgeWell-formatgeler har innovativa kilformade brunnar som tillåter upp till två gånger större provbelastningsvolym än andra 1,0 mm tjocka geler. De kilformade brunnarna har också större öppningar, vilket gör provladdningen lättare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • NuPAGE Tris-acetat geler, 10 x 10 geler
• NuPAGE Tris-Acetate Running Buffer (20X), 5 flaskor
• HiMark Förfärgad proteinstandard (30 till 460 kDa), 4 flaskor
Gel Procent 3 till 8 %
Gel storlek Midi
Gel typ Tris-acetat
Separering av Protein
Separationsintervall 40 till 500 kDa
Separationstyp Denaturerande, infödd
Wells 20-brunn
Kvantitet 1 Kit
För användning med (utrustning) SureLock Tandem Midi Gel Tank