Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Midi Tris-acetat välkomstpaket, 3 till 8 %
Produktkod. 17124619
Wells:
20-brunn
26-brunn
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17124619
Brand: Invitrogen™ STM4006
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De NuPAGE Tris-Acetate Midi Welcome Pack innehåller allt som behövs NuPAGE geler, buffertar och reagens som behövs för att börja använda SureLock Tandem Midi Gel Tank.
De NuPAGE Tris-Acetate Midi Welcome Pack innehåller allt som behövs NuPAGE geler, buffertar och reagens som behövs för att börja använda SureLock Tandem Midi Gel Tank. SureLock Tandem Midi Gel Tank ger snabb elektrofores av midi-geler med minimal buffert (∼ 520 ml/gel) i ett läckagefritt system. Med en inställningstid på∼ 30 sekunder kör tanken effektivt midi-geler samtidigt som den ger konsekvent prestanda. Tanken har två oberoende kammare, vilket möjliggör elektrofores av en eller två geler åt gången, vilket sparar på buffert och begränsar avfall.
De NuPAGE Tris-Acetate Midi välkomstpaket innehåller:
• SureLock Tandem Midi Gel Tank (STM1001)
• NuPAGE Tris-acetat Midi Gels (2 lådor, 20 geler)
• NuPAGE Tris-Acetate SDS Running Buffer, 20X (LA0041)
• NuPAGE LDS-provbuffert, 4X (NP0007)
• NuPAGE Provreduktionsmedel, 10X (NP0009)
• HiMark Förfärgad proteinstandard (LC5699)
Om SureLock Tandem Midi Gel Tank
SureLock Tandem Midi Gel Tank ger snabb elektrofores av midi geler med minimal buffert (∼ 520 ml/gel) i ett läckagefritt system. Med en inställningstid på∼ 30 sekunder kör tanken effektivt midi-geler samtidigt som den ger konsekvent prestanda. Tanken har två oberoende kammare, vilket möjliggör elektrofores av en eller två geler åt gången, vilket sparar på buffert och begränsar avfall. Tanken är kompatibel med alla Invitrogen förgjutna midi-geler och midi-gelkassetter.
Om NuPAGE Tris-acetat Midi Gels
NuPAGE Tris-Acetate Midi proteingeler ger utmärkt separation av proteiner med stor molekylvikt. NuPAGE Tris-Acetate Midi geler är högpresterande polyakrylamidgeler som simulerar denatureringen eller de naturliga förhållandena i det traditionella Laemmli-systemet. Den unika buffertformuleringen upprätthåller ett lågt drift-pH under elektrofores, vilket resulterar i överlägsen upplösning av proteiner jämfört med traditionella Tris-glycin midi SDS-PAGE-geler.
Överföring och detektion
För överföring av proteiner till ett membran rekommenderar vi att använda NuPAGE Överför buffert (NP0006) för traditionell våtöverföring med SureLock Tandem Midi Blot Module (STM2001). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) SureLock Tandem Midi Gel Tank
Gel Procent 3 till 8 %
Gel storlek Midi
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Tris-acetat
Wells 20-brunn
Produktlinje NuPAGE
Kvantitet 1 Välkommen Pk.
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur och våt is