Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ MOPS SDS Running Buffer (Powder)
Produktkod. 31904851
Change view
Kvantitet:
5 paket
Produktkod. Kvantitet
31904851 5 paket
1 options
Produktkod. 31904851 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NP000205
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Invitrogen NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (pulver) är formulerad för användning med Bis-Tris-geler för att lösa medelstora till stora proteiner genom att ge långsammare SDS-PAGE-separationer. Levereras som pulver för flexibel beredning, rumstemperatur och lång hållbarhet på två år.
Invitrogen NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (Powder) är formulerad för användning med Bis-Tris-geler för att förbättra upplösningen och bandskärpan hos medelstora till stora proteiner. Jämfört med MES-baserade buffertar stödjer MOPS-buffertsystemet minskade proteinmigrationshastigheter för förbättrad separationsprestanda. Levererat som ett torrt pulver möjliggör denna löpande buffert flexibel beredning, rumstemperaturlagring, två års hållbarhet och är utformad för att vara ett bekvämt och pålitligt val för rutinmässiga elektroforesarbetsflöden.
Funktioner och fördelar inkluderar:
  • Förbättrad upplösning av medelstora till stora proteiner långsammare—proteinmigration med MOPS-buffert förbättrar separation och bandskärpa jämfört med snabbare MES-baserade buffertar
  • Optimerad för Bis-Tris gelflöden—designade för användning med Bis-Tris geler, inklusive både NuPAGE Bis-Tris och Bolt Bis-Tris Plus geler
  • Pulverformat för flexibel beredning—, förbered ny löpningsbuffert vid behov för att stödja konsekvent elektroforesprestanda och förenkla laboratoriearbetsflöden
  • Förvaring i rumstempererat läge och ett pulverformat med förlängd hållbarhet—möjliggör bekväm förvaring med två års hållbarhet för lagereffektivitet
  • Tillförlitlig prestanda för rutinmässiga SDS-PAGE—stödjer konsekventa och reproducerbara resultat över vanliga proteinelektroforesapplikationer när de används under rekommenderade förhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Färg Vitt
Formatera Pulver
Gel typ Bis-Tris
Formulering MOPS SDS Running Buffer
För användning med (applikation) SDS-PAGE
Kvantitet 5 paket
Förvaringskrav Rumstemperatur
Tillräckligt för Förbereder 5 L löpningsbuffert
Produktlinje NuPAGE
Produkttyp SDS Running Buffer
För användning med (utrustning) Elektroforeskammare
Afficher plus Afficher moins
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.