Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-acetat midi proteingeler, 3 till 8 %, 1,0 mm, WedgeWell™ formatera
Produktkod. 30131025
Change view
Wells:
12 + 2-brunn
20-brunn
26-brunn
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells
30131025 20-brunn
30132304 12 + 2-brunn
30131010 26-brunn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30131025 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer WTA03820BOX
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Invitrogen NuPAGE Tris-Acetate proteingeler, WedgeWell-format ger utmärkt separation av proteiner med stor molekylvikt. De är högpresterande polyakrylamidgeler som simulerar de denaturerande eller naturliga förhållandena i det traditionella Laemmli-systemet.
Invitrogen NuPAGE Tris-acetatproteingeler, WedgeWell-format ger utmärkt separation av proteiner med stor molekylvikt. De är högpresterande polyakrylamidgeler som simulerar de denaturerande eller naturliga förhållandena i det traditionella Laemmli-systemet. Den unika buffertformuleringen bibehåller ett lågt drift-pH under elektrofores, vilket resulterar i överlägsen upplösning av högmolekylära proteiner jämfört med traditionella Tris-glycin SDS-PAGE-geler.
Invitrogen NuPAGE Tris-Acetate WedgeWell-proteingeler ger utmärkt separation av proteiner med stor molekylvikt. De är högpresterande polyakrylamidgeler som simulerar de denaturerande eller naturliga förhållandena i det traditionella Laemmli-systemet. Den unika buffertformuleringen bibehåller ett lågt drift-pH under elektrofores, vilket resulterar i överlägsen upplösning av högmolekylära proteiner jämfört med traditionella Tris-glycin SDS-PAGE-geler.
Produktegenskaper
  • Högupplösta —geler erbjuder optimal separation av högmolekylära proteiner
  • Processen för beredning av prover med bättre proteinintegritet —har optimerats för att hjälpa till att bevara proteiner
  • Geler med längre hållbarhet —kan förvaras i nio månader i rumstemperatur
  • Kilformade brunnar —för enklare provladdning och upp till två gånger högre provvolym
Kör dina proteiner i naturlig eller denaturerad form
NuPAGE Tris-acetatproteingeler innehåller inte SDS och kan användas för att separera proteiner i naturlig eller denaturerad form. För denaturerade proteiner rekommenderar vi att du använder NuPAGE LDS Sample Buffer (NP0007) och NuPAGE Tris-Acetate SDS Running Buffer (LA0041). För inhemska proteiner rekommenderar vi att du använder Novex Tris-Glycin Native Sample Buffer (LC2673) och Novex Tris-Glycine Native Running Buffer (LC2672).
NuPAGE WedgeWell Tris-Acetate Midi-geler kan köras i SureLock Tandem Midi Gel Tank (STM1001) eller XCell4 SureLock Midi-Cell (WR0100).
För överföring av proteiner till ett membran kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Power Blotter eller snabb torröverföring med iBlot 3 Gelöverföringsenhet (IB31001). Alternativt kan traditionell våtöverföring utföras med SureLock Tandem Midi Blot Module (STM2001) med NuPAGE Överföringsbuffert (NP00061).
Bekväm att använda
NuPAGE Tris-acetatgeler, WedgeWell-format, har innovativa kilformade brunnar som tillåter upp till två gånger större provbelastningsvolym än andra 1,0 mm tjocka geler. De kilformade brunnarna har också större öppningar, vilket gör provladdningen lättare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C till 25 °C. Får ej frysas.
Gel Procent 3 till 8 %
Gel storlek Midi
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Tris-acetat
Provladdningsvolym Upp till 60μ L
Separationsintervall 36 till 500 kDa
Separationstyp Denaturerande, infödd
Wells 20-brunn
Separationssätt Molekylvikt
Kvantitet 10 geler (1 låda)
Frakt skick Våt is
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 13 cm
Produktlinje NuPAGE
För användning med (utrustning) SureLock Tandem Midi Gel Tank