Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-acetat återförsörjningsförpackning, 3 till 8 %
Beskrivning
De NuPAGE Tris-Acetate Resupply Pack förenklar ditt arbetsflöde för proteinseparation med stor molekylvikt. Detta paket, som räcker för 100 gelkörningar, inkluderar prefabricerade minigeler, löpbuffert och proteinstegar. NuPAGE Tris-acetatgeler erbjuder högupplöst proteinseparation samtidigt som proteinintegriteten bibehålls. Designade för optimal separation och överföring är de idealiska för forskare som undersöker proteiner med stor molekylvikt. Med en lång hållbarhetstid är denna förpackning en pålitlig och bekväm lösning för dina laboratoriebehov.
De NuPAGE Tris-Acetate Resupply Pack innehåller:
- NuPAGE Tris-acetat geler (10 lådor, 100 geler)
- NuPAGE Tris-Acetate Running Buffer för 100 gelkörningar, 20X (4 flaskor, Kat.nr LA0041)
- HiMark Förfärgad proteinstandard för 100 gelkörningar, 30 till 460 kDa (4 flaskor, kat.nr LC5699)
Om NuPAGE Tris-acetatgeler
Invitrogen NuPAGE Tris-acetatproteingeler är förtillverkade polyakrylamidgeler speciellt framtagna för att ge utmärkt separation av proteiner med stor molekylvikt. Dessa geler innehåller inte SDS, vilket gör att du kan köra dina proteiner i naturlig eller denaturerad form, vilket erbjuder maximal flexibilitet för olika proteinelektroforesbehov. Den unika buffertformuleringen av dessa geler bibehåller ett lågt drift-pH under elektrofores, vilket resulterar i överlägsen upplösning av proteiner jämfört med traditionella Tris-glycin SDS-PAGE-geler.
Inte bara göra NuPAGE Tris-acetatgeler erbjuder högupplöst separation, men de är också designade för att säkerställa optimal överföring av proteiner med större molekylvikt, vilket gör dem till ett föredraget val för forskare som utför western blotting. Dessa geler representerar ett betydande framsteg jämfört med traditionella geler, vilket ger både överlägsen prestanda och flexibilitet för proteingelelektrofores och överföring.
Separation
För löpning Invitrogen proteingeler, har du flexibiliteten att använda antingen Mini Gel Tank (A25977) eller XCell SureLock Mini-Cell (EI0001). Båda systemen är designade för att ge optimal prestanda. Mini Gel Tanks unika sida-vid-sida-design erbjuder effektiv och bekväm elektrofores för både prefabricerade och SureCast handgjorda minigeler. Alternativt XCell SureLock Mini-Cell tillåter snabb, enkel och läckagefri körning av minigeler, utan behov av några klämmor. Denna kompatibilitet ger dig friheten att välja det bästa verktyget för dina specifika laboratorie- och experimentkrav. Dessutom är Mini Gel Tank lätt tillgänglig genom Invitrogen Precast Gel Welcome Packs tillsammans med både provbuffert och reduktionsmedel, vilket ger en allt-i-ett-lösning för dina elektroforesbehov.
Överföra
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder för NuPAGE Transferbuffert (NP0006) för traditionell våtöverföring med Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 3 Gelöverföringsenhet (IB31001).
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • NuPAGE Tris-acetat geler, 10 x 10 geler • NuPAGE Tris-Acetate Running Buffer (20X), 4 flaskor • HiMark Förfärgad proteinstandard (30 till 460 kDa), 4 flaskor |
| Gel Procent | 3 till 8 % |
| Gel storlek | Mini |
| Gel typ | Tris-acetat |
| Separering av | Protein |
| Separationsintervall | 40 till 500 kDa |
| Separationstyp | Denaturerande, infödd |
| Wells | 10-brunn |
| Kvantitet | 1 Kit |
| För användning med (utrustning) | Mini Gel-tank |