Läs mer
Thermo Scientific™ NuPAGE™ Tris-acetat XCellSureLock™ Mini-Cell välkomstpaket, 3-8 %
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
De NuPAGE Tris-Acetate Welcome Pack innehåller allt som behövs NuPAGE Tris-acetat geler, buffertar och reagenser som du behöver för att börja använda XCell SureLock Mini-cell. De XCell SureLock Mini-Cell är ett vertikalt mini-protein gelelektroforessystem som är kompatibelt med alla Invitrogen mini precast geler och Surecast handcast geler.
De NuPAGE Tris-Acetate välkomstpaket innehåller:
• XCell SureLock Mini-Cell (EI0001)
• NuPAGE Tris-acetat minigeler (2 lådor, 20 geler)
• NuPAGE Tris-Acetate SDS Running Buffer, 20X (LA0041)
• NuPAGE LDS-provbuffert, 4X (NP0007)
• NuPAGE Provreduktionsmedel, 10X (NP0009)
• HiMark Förfärgad proteinstandard (LC5699)
Om XCell SureLock Mini-Cell XCell
SureLock Mini-Cell är ett vertikalt miniproteingelelektroforessystem som är kompatibelt med alla Invitrogen mini precast geler och Surecast handcast geler. Mini-Cell är enkel, robust och lätt att använda. Varje XCell SureLock Mini-Cell kan rymma upp till två geler per körning. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
Om NuPAGE Tris-acetat geler
NuPAGE Tris-acetatproteingeler ger utmärkt separation av proteiner med stor molekylvikt. NuPAGE Tris-acetatgeler är högpresterande polyakrylamidgeler som simulerar denatureringen eller de naturliga förhållandena i det traditionella laemmli-systemet. Den unika buffertformuleringen upprätthåller ett lågt drift-pH under elektrofores, vilket resulterar i överlägsen upplösning av proteiner jämfört med traditionella Tris-glycin SDS-PAGE-geler.
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder för NuPAGE Överföringsbuffert (NP0006) för traditionell våtöverföring med hjälp av XCell II Blot-modul (EI9051). Alternativt kan snabb halvtorr överföring utföras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 3 Gelöverföringsenhet (IB31001).
Specifikationer
Specifikationer
| Gel Procent | 3 till 8 % |
| Gel storlek | Mini |
| Gel Tjocklek | 1.0 mm |
| Gel typ | Tris-acetat |
| Separationsintervall | 40 till 500 kDa |
| Wells | 10-brunn |
| Kvantitet | 1 Välkommen Pk. |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur och våt is |
| Produktlinje | NuPAGE |
| För användning med (utrustning) | XCell SureLock Mini-cell |