Innehåller
Gummimatta med gropar& säkringsband med 6 rör
- Variabel hastighet från 2 till 60 rpm erbjuder skonsam kontinuerlig blandning av prover
- Låg profil, kompakt design möjliggör placering vid varje arbetsstation
- 12 x 10,5 tums plattform rymmer en mängd olika rör och kärl
- Displayen visar senast använda inställningar, även efter att strömmen har stängts av.
- Drifttemperaturintervall - 5°till 40°C, användbar i icke-CO 2-inkubatorer, kylskåp och kammare
- Fortsätt att köra med den senast inställda hastigheten och den återstående tiden när strömmen återställs.
- Kontinuerlig eller tidsinställd drift med automatisk avstängning
- Hörbart och visuellt larm - I tidsinställt läge, när tiden når noll, ljuder larmet fem gånger, sedan visar tidsfönstret Slut och flimrar hela tiden.
- Larmet kan stoppas genom att trycka på valfri knapp
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Gungvinkel | 20° |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 0.8 kg |
| Hastighetskontroll noggrannhet | ±1 rpm |
| Hastighetsintervall | 2 till 60 rpm |
| Elektriska krav | 100/240 V, 1 A, 9,5 W, 50/60 Hz |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 5 °C till 40 °C, användbar i icke-CO2 inkubatorer, kylskåp och kammare |
| Wattal | 9.5 W |
| Amperage | 1 A |
| Produkttyp | Variable-Speed Nutating Mixer |
| Visa mer |