Läs mer
Fisherbrand™ Nuterande mixers - Variabel hastighet
Produktkod. p-6707018 Handla allt Fisherbrand Produkter
Pluggtyp:
EU, Storbritannien, CN-kontakt
Certifikat och efterlevnad:
CE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15594070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Gummimatta med gropar& säkringsband med 6 rör
Ger skonsam och jämn blandning av vätskor i rör, plattor, odlingskolvar och skålar
  • Variabel hastighet från 2 till 60 rpm erbjuder skonsam kontinuerlig blandning av prover
  • Låg profil, kompakt design möjliggör placering vid varje arbetsstation
  • 12 x 10,5 tums plattform rymmer en mängd olika rör och kärl
  • Displayen visar senast använda inställningar, även efter att strömmen har stängts av.
  • Drifttemperaturintervall - 5°till 40°C, användbar i icke-CO 2-inkubatorer, kylskåp och kammare
  • Fortsätt att köra med den senast inställda hastigheten och den återstående tiden när strömmen återställs.
  • Kontinuerlig eller tidsinställd drift med automatisk avstängning
  • Hörbart och visuellt larm - I tidsinställt läge, när tiden når noll, ljuder larmet fem gånger, sedan visar tidsfönstret Slut och flimrar hela tiden.
  • Larmet kan stoppas genom att trycka på valfri knapp
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gungvinkel 20°
Bärande kapacitet (metrisk) 0.8 kg
Hastighetskontroll noggrannhet ±1 rpm
Hastighetsintervall 2 till 60 rpm
Elektriska krav 100/240 V, 1 A, 9,5 W, 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C, användbar i icke-CO2 inkubatorer, kylskåp och kammare
Wattal 9.5 W
Amperage 1 A
Bärande kapacitet (engelska) 1.8 lb.
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp EU, Storbritannien, CN-kontakt
Frekvens 50/60 Hz
Material Aluminiumplattform
Mått (LxB) Plattform 12 x 10,5 tum
Mått (L x B x H) 16,3 x 11,5 x 10,7 tum (415 x 293 x 273 mm)
Höjd (engelska) 10,7 tum
Höjd (metrisk) 273 mm
Längd (engelska) 16,3 tum
Längd (engelska) Plattform 30,08 cm
Längd (metrisk) 415 mm
Längd (metrisk) plattform 306 mm
Bredd (engelska) 11,5 tum
Bredd (engelska) Plattform 10,5 tum
Bredd (metrisk) 293 mm
Bredd (metrisk) Plattform 266 mm
Fraktvikt (engelska) 13.2 lb.
Fraktvikt (metrisk) 6 kg
Larm Hörbart och visuellt
Beskrivning 20° lutning, nuterande mixer - Variabel hastighet
Visa LED
Inkluderar Gummimatta med gropar och säkringsband med 6 rör
Timerintervall 0 min. till 99:59 timmar.
Garanti och serviceerbjudande 2 år