Learn More
STEMCELL Technologies (±)-Nutlin-3
Description
- (±)-Nutlin-3 is a small-imidazoline-based mouse double minute 2 (MDM2) protein antagonist which disrupts MDM2-p53 interaction (IC50 = 0.09 μM; Vassilev et al.) MDM2 binds the p53 tumor suppressor protein with high affinity and negatively modulates its transcriptional activity and stability
- By disrupting this interaction, (±)-Nutlin-3 therefore promotes the expression of p53-regulated genes and exhibits potent antiproliferative activity in cells with functional p53, but not in cells with mutated p53 (Vassilev et al.), Gu et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 548472-68-0 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Molekylformel | C30H30Cl2N4O4 |
| Renhet | >98% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?