Läs mer
Nutlin-3, MedChemExpress
Produktkod. 16480548
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16480548 5 mg -
16448088 10 mg -
16437856 100 mg 100mg
16434007 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16480548 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY506965mg
MedChemExpress Nutlin-3 is a commercial available p53-MDM2 inhibitor, with Ki of 90 nM.
Nutlin-3 is a commercial available p53-MDM2 inhibitor, with Ki of 90 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nutlin-3
CAS 548472-68-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H30Cl2N4O4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation Ethanol : 100 mg/mL (171.97 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (85.99 mM)
LEDER O=C1NCCN(C(N2[C@@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)[C@@H](C4=CC=C(Cl)C=C4)N=C2C5=CC=C(OC)C=C5OC(C)C)=O)C1
Molekylvikt (g/mol) 581.49
Formel vikt 581.49
Procent renhet 95.18%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death