Läs mer
Nutlin-3, Thermo Scientific™
Produktkod. 17595575 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17595575 100 mg
1 options
Produktkod. 17595575 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469201000
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nutlin-3
CAS 548472-68-0
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C30 H30 Cl2 N4 O4
Formel vikt 581.5
Fysisk form Kristallint pulver
Färg Vit till ljusgul
Renhet ≥97,5 %
InChI-nyckel BDUHCSBCVGXTJM-UHFFFAOYNA-N
LEDER COC1=CC=C(C2=NC(C(N2C(=O)N2CCNC(=O)C2)C2=CC=C(Cl)C=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2)C(OC(C)C)=C1
IUPAC-namn 4-[4,5-bis(4-chlorophenyl)-2-[4-methoxy-2-(propan-2-yloxy)phenyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-carbonyl]piperazin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 581.49