missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ Nutlin-3
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18004812
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18004812 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18004812 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3984/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MDM2 antagonist; inhibits MDM2-p53 interaction

MDM2 antagonist; inhibits the MDM2-p53 interaction (IC50 = 0.09 μM) and activates p53. Antiproliferative agent; induces apoptosis in cancer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 548472-68-0
Molekylformel C30H30Cl2N4O4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nutlin-3
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 581.49
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 581.494
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.