Läs mer
Nutlin-3b, MedChemExpress
Beskrivning
Nutlin-3b is a p53/MDM2 inhibitor with an IC50 of 13.6 μM. Nutlin-3b is 150 times less potent in binding to MDM2 than Nutlin-3a.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nutlin-3b |
| CAS | 675576-97-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H30Cl2N4O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (171.97 mM) |
| LEDER | O=C1NCCN(C(N2[C@@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)[C@@H](C4=CC=C(Cl)C=C4)N=C2C5=CC=C(OC)C=C5OC(C)C)=O)C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 581.49 |
| Formel vikt | 581.49 |
| Visa mer |