Läs mer
Nutriacholic Acid Methyl Ester, TRC
Produktkod. 30412001
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30412001 5 g
1 options
Produktkod. 30412001 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN9255555G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nutriacholic Acid Methyl Ester
CAS 10538-59-7
Molekylformel C25H40O4
Kvantitet 5 g
Synonym 3alpha-Hydroxy-7-oxo-5beta-cholan-24-oic Acid Methyl Ester, 3alpha-Hydroxy-7-oxo-5beta-cholanic Acid Methyl Ester, 7-Ketolithocholic Acid Methyl Ester, Methyl 3alpha-Hydroxy-7-oxo-5beta-cholan-24-oate, Methyl 3alpha-Hydroxy-7-oxo-5beta-cholanoate, Methyl 7-Keto-3alpha-hydroxy-5beta-cholanoate
InChI formel InChI=1S/C25H40O4/c1-15(5-8-22(28)29-4)18-6-7-19-23-20(10-12-25(18,19)3)24(2)11-9-17(26)13-16(24)14-21(23)27/h15-20,23,26H,5-14H2,1-4H3/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,23+,24+,25-/m1/s1
LEDER COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@H]3[C@H](CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@@H](O)C[C@H]4CC3=O
IUPAC-namn methyl (4R)-4-[(3R,5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-7-oxo-1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate
Molekylvikt (g/mol) 404.58
Formel vikt 404.2927