missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Scharlab Näringsagar

Produktkod. 11421837
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421837 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11421837 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer 01140500

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Scharlab Näringsagar för allmänt bruk.

  • BAM/BP/EN/ISO
  • Fast odlingsmedium för allmänt bruk med mindre kräsna organismer
  • Enligt ISO 8914-1, 16266 och EN 12780 standarder.

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad ISO 8914-1, 16266, EN 12780
Form Solid
Medietyp Näringsagar
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Köttextrakt 1,0 g/l, jästextrakt 2,0 g/l, pepton 5,0 g/l, natriumklorid 5,0 g/l, agar 15,0 g/l
För användning med (applikation) Cellkultur
Inkubationsförhållanden 36 °C± 2 °C
Inkubationstid 22± 2 timmar.
pH 7.4± 0,2
Kvantitet 500 g
Löslighet Olöslig
Provtyp Mindre kräsna organismer
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.