Läs mer
Thermo Scientific™ Näringsagar
Produktkod. 13255339
Change view
Beskrivning:
Näringsagar
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Beskrivning unitSize
13255339 Näringsagar Paket med 10
1 options
Produktkod. 13255339 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO0155A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Odla och isolera kräsna patogener och andra mikroorganismer utan att påverka deras hemolytiska reaktioner med detta generella medium.
Odla och isolera kräsna patogener och andra mikroorganismer med tydligt synliga hemolytiska reaktioner med Thermo Scientific™ Oxoid™ Nutrient Agar, en formulering utformad för att tillhandahålla särskilt näringsrika medier för att tillåta maximal återhämtning av känsliga mikroorganismer utan att påverka deras hemolytiska reaktioner. En förbättrad version av Blood Agar Base, mediet kan användas utan tillskott av blod för att subkultur mikroorganismer för underhållsändamål, eller för att kontrollera renheten av subkulturer från isoleringsplattor innan ytterligare testning.
Använd näringsagar för odling av en mängd olika organismer utan att störa deras hemolytiska reaktioner.
  • Tillåter maximal återhämtning av känsliga mikroorganismer utan att påverka hemolytiska reaktioner.
  • Inget behov av tillskott vid underhåll av subkulturer eller förberedelser av ytterligare biokemiska eller serologiska tester.
  • Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Halm
Innehåll och lagring 2 °C till 10 °C
Beskrivning Näringsagar
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Agar
Fyll vikt 19,5 g ±1,0 g
Förpackningstyp 10 x 90 mm plattor, filmlindade
Kvantitet 10/Pk.