Läs mer
Thermo Scientific™ Näringsagar
Beskrivning
Stöd allmän mikrobiell odling med Nutrient Agar, ett pålitligt medium för att odla olika bakterier.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 12 °C |
| Formatera | 90 mm |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Produkttyp | Agarplattan |
| Fyll volym | 17 mL |
| Kvantitet | 10 plattor |