Läs mer
Thermo Scientific™ Nutrient Agar (Dehydrated)
Produktkod. p-200112229
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10219252
Brand: Thermo Scientific™ CM0003B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Odla och isolera kräsna patogener och andra mikroorganismer med detta näringsrika, icke-selektiva medium.
Odla och isolera kräsna patogener och andra mikroorganismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Näringsagar (uttorkad). Detta icke-selektiva medium innehåller nötköttsextrakt kombinerat med pepton, jästextrakt och natriumklorid för att tillhandahålla kväveföreningar, kol, vitaminer och vissa spårämnen som är nödvändiga för tillväxten av bakterier.
Näringsagar är ett grundläggande odlingsmedium som används för att subodla organismer i underhållssyfte eller för att kontrollera renheten hos subkulturer från isoleringsplattor innan biokemiska eller serologiska tester.
I halvfast form, som agarsluttningar eller agarstumpar, används mediet för att upprätthålla kontrollorganismer 1 .
Näringsagar är lämplig för undervisning och demonstrationsändamål. Den innehåller en koncentration på 1,5 % agar för att tillåta tillsats av upp till 10 % blod eller annan biologisk vätska efter behov. Mediet, utan tillsatser, kan användas för odling av organismer som inte är höga i sina näringsbehov.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: AFNOR, AOAC , BSI, FDA, ISO , NMKL.
Beskrivning Näringsagar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 17,9L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning