Läs mer
Thermo Scientific™ Näringsagar (slope)
Beskrivning
Odla icke kräsna mikroorganismer för att testa mat, mjölk och mejeriprodukter med Thermo Scientific™ Oxoid™ Näringsbuljong sluttningar. Detta icke-selektiva, flytande medium innehåller nötköttsextrakt kombinerat med pepton, jästextrakt och natriumklorid för att tillhandahålla kväveföreningar, kol, vitaminer och vissa spårämnen som är nödvändiga för tillväxten av bakterier.
Ta bort behovet av autoklavering och dispensering med bekväma, förfyllda och färdigberedda Slopes of Nutrient Broth.
- Lämplig för allmän odling av mindre kräsna mikroorganismer.
- Bekvämt: de förfyllda backarna är redo för omedelbar användning.
- Enkel: lätt att använda med minimal träning.
- Lång hållbarhetstid: upp till 12 månader.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Halm, klart |
| Innehåll och lagring | 2 till 25 °C |
| Beskrivning | Näringsagar (slope) |
| Formatera | Bijouflaskor |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 3.0g + 0.3g |
| Förpackningstyp | Tjugofyra bijouflaskor med skruvlock i en låda |
| Kvantitet | 24/Pk. |