Läs mer
Thermo Scientific™ Nutrient Broth (Dehydrated)
Produktkod. p-200112226
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10137812
Brand: Thermo Scientific™ CM0001B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Odla kräsna patogener och andra mikroorganismer med detta näringsrika medium.
Odla kräsna patogener och andra mikroorganismer med näringsrikt Thermo Scientific™ Oxoid™ Näringsbuljong (uttorkad). Detta generella medium innehåller nötköttsextrakt kombinerat med pepton, glukos, jästextrakt och natriumklorid för att tillhandahålla kväveföreningar, kol, vitaminer och vissa spårämnen som är nödvändiga för tillväxten av bakterier.
Ett allmänt flytande medium för odling av mikroorganismer som inte ställer höga krav på näringsbehov.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Näringsbuljong
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g
Avkastning För 38,5L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning