Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Nutrient Pad Sets för E. coli, coliformer och enterobakterier
Handla allt Sartorius Produkter
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
Typ av membran:
NPS &CN
NPS &SCM
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- De är praktiska och lätta att hantera, minskar arbetet och förenklar många mikrobiologiska testprocedurer.
- Näringsdynor är sterila, uttorkade odlingsmedier.
- När de väl har fuktats med –3,0 3,5 ml sterilt och avmineraliserat (eller destillerat) vatten är de redo att användas omedelbart.
- Klar att använda i upp till 24 månader.
- Inkluderande membran: levereras med lämpliga membranfilter, som också är försteriliserade och individuellt förpackade.
- Ekonomisk.
- Lätt att hantera.
- Konsekvent kvalitet.
- Problemfri förvaring i rumstemperatur i upp till 24 månader.
- Överensstämmer med internationella standarder: Förutom det europeiska dricksvattendirektivet följer de andra internationella regler och rekommendationer: internationella farmakopéer, DIN och ISO standarder, de amerikanska standarderna för vatten och livsmedel, mineralvattenföreskrifter, bryggeririktlinjer, såsom MEBAC eller EBC, och rekommendationer från livsmedelsindustrin, såsom LMBG, NCA och ICUMSA, etc.
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Testning för kromogen koliform (enl. ISO 9308-1) |
| Individuellt inslagna | Förpackade individuellt i petriskålar |
| Typ av membran | NPS &SCM |
| Antal per förpackning | 100/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |