Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Nutrient Pad Sets för E. coli, coliformer och enterobakterier Produktkod.: 15992480
Sartorius Stedim Biotech™ Nutrient Pad Sets för E. coli, coliformer och enterobakterier
Produktkod. 15992480 Handla allt Sartorius Produkter
50 mm, NPS &CN, Paket med 100
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
Typ av membran:
NPS &CN
NPS &SCM
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15992480
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ 1404950N
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Sartorius Stedim Biotech™ Nutrient Pad Sets för E. coli, Coliforms och Enterobacteria är sterila, uttorkade odlingsmedier för mikrobiologiska tester.
  • De är praktiska och lätta att hantera, minskar arbetet och förenklar många mikrobiologiska testprocedurer.
  • Näringsdynor är sterila, uttorkade odlingsmedier.
  • När de väl har fuktats med –3,0 3,5 ml sterilt och avmineraliserat (eller destillerat) vatten är de redo att användas omedelbart.
  • Klar att använda i upp till 24 månader.
  • Inkluderande membran: levereras med lämpliga membranfilter, som också är försteriliserade och individuellt förpackade.
  • Ekonomisk.
  • Lätt att hantera.
  • Konsekvent kvalitet.
  • Problemfri förvaring i rumstemperatur i upp till 24 månader.
  • Överensstämmer med internationella standarder: Förutom det europeiska dricksvattendirektivet följer de andra internationella regler och rekommendationer: internationella farmakopéer, DIN och ISO standarder, de amerikanska standarderna för vatten och livsmedel, mineralvattenföreskrifter, bryggeririktlinjer, såsom MEBAC eller EBC, och rekommendationer från livsmedelsindustrin, såsom LMBG, NCA och ICUMSA, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Testning för kromogen koliform (enl. ISO 9308-1)
Individuellt inslagna Förpackade individuellt i petriskålar
Typ av membran NPS &CN
Antal per förpackning 100/Pk.
Diameter (metrisk) 50 mm
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Sartorius Stedim Biotech™ Nutrient Pad Sets för E. coli, coliformer och enterobakterier >