Läs mer
Thermo Scientific™ Muttrar för anslutningar av kapillära GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescripción
Använda Thermo Scientific™ muttrar med kompatibla hylsor för att eliminera läckor och ansluta dina kapillära GC-kolonner till ditt instrument. Thermo Scientific™ hylsor finns i tre olika material - 100% grafit, 15% grafit / 85% Vespel , eller SilTite Metall - och olika dimensioner för att matcha ditt instrument och kapillärpelarens innerdiameter. Använd muttern som är kompatibel med din hylsa.
Especificaciones
Especificaciones
| Typ | Kapillärkolonnmutter |
| Beskrivning | Mässingsmutter för 15 % grafit/85 % Vespel Hylsor |
| För användning med (utrustning) | Graphite/Vespel Hylsor |
| Material | Mässing |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.