Läs mer
Thermo Scientific™ Muttrar för anslutningar av kapillära GC-kolonner
Produktkod. 15125256 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Material:
Mässing
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15125256 Rostfritt stål Paket med 5
10157514 Mässing Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15125256 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 35050458
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Använda Thermo Scientific™ muttrar med kompatibla hylsor för att eliminera läckor och ansluta dina kapillära GC-kolonner till ditt instrument.
Använda Thermo Scientific™ muttrar med kompatibla hylsor för att eliminera läckor och ansluta dina kapillära GC-kolonner till ditt instrument. Thermo Scientific™ hylsor finns i tre olika material - 100% grafit, 15% grafit / 85% Vespel , eller SilTite Metall - och olika dimensioner för att matcha ditt instrument och kapillärpelarens innerdiameter. Använd muttern som är kompatibel med din hylsa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kapillärkolonnmutter
Beskrivning Hållarmutter, sexkantig, 1/4-tum. (M6 ) för GC kapillärkolonner
För användning med (utrustning) Trace 1300 Series GC (SSL, FID, NPD , TCD, ECD, FPD) och Agilent GC
Material Rostfritt stål
Kvantitet Paket om 5