Läs mer
Nuvenzepine, MedChemExpress
Produktkod. 16483159
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16483159 1 mg
16442378 5 mg
16440179 10 mg
16430696 20 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16483159 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00119
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Nuvenzepine is an mAChR antagonist, has the potential for gastrospasm treatment.
Nuvenzepine is an mAChR antagonist, has the potential for gastrospasm treatment.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nuvenzepine
CAS 96487-37-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H20N4O2
Kvantitet 1 mg
LEDER O=C1C2=CC=CN=C2N(C(C3CCN(C)CC3)=O)C4=CC=CC=C4N1
Molekylvikt (g/mol) 336.39
Formel vikt 336.39
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation