Läs mer
Thermo Scientific™ Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit
Produktkod. 17895217 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Library Cleanup Kit
RNA Single-index (uppsättning 1-24)
RNA UD-index (uppsättning 1-24)
RNA UD-index (uppsättning 1-96)
RNA enkelindex (uppsättning 1-96)
Stranded RNA Library Prep Kit
rRNA-utarmningskit
Index Included:
Ja
Nej
Kvantitet:
24 förberedelser
24 reaktioner
96 Reaktioner
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Index Included Kvantitet
17895217 RNA UD-index (uppsättning 1-96) Ja 96 Reaktioner
17895177 Library Cleanup Kit Nej 24 förberedelser
17848115 Library Cleanup Kit Nej 96 Reaktioner
17828115 rRNA-utarmningskit Nej 24 reaktioner
17838115 rRNA-utarmningskit Nej 96 Reaktioner
17818115 Stranded RNA Library Prep Kit Nej 24 reaktioner
17808115 Stranded RNA Library Prep Kit Nej 96 Reaktioner
17825317 RNA Single-index (uppsättning 1-24) Ja 24 reaktioner
17805227 RNA enkelindex (uppsättning 1-96) Ja 96 Reaktioner
17866306 RNA UD-index (uppsättning 1-24) Ja 24 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17895217 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A39119196
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
De Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Preparation Kit Moduler är designade för en skräddarsydd konstruktion av nästa generations sekvensering (NGS ) arbetsflöde på Illumina system. Modulerna stöder ursprungligen heltranskriptomsekvensering (människa, mus, råtta) och mRNA-sekvensering (kompatibel med alla arter).
De Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit för Illumina Systems är designat för den robusta konstruktionen av cDNA-bibliotek för strängspecifik RNA-sekvensering Illumina nästa generations sekvensering (NGS ) system. Modulerna sammanför de överlägsna funktionerna i SuperScript IV Reverse Transcriptase , Dynabeads magnetiska partiklar och platina SuperFi DNA-polymeras, som gör det möjligt för användare att få högkvalitativa sekvenseringsfärdiga bibliotek.
Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit för Illumina system är utformat för robust konstruktion av cDNA-bibliotek för strängspecifik RNA-sekvensering på Illumina nästa generations sekvenseringssystem (NGS) system. Modulerna samlar de överlägsna egenskaperna från SuperScript IV Reverse Transcriptase, Dynabeads magnetiska partiklar och Platinum SuperFi DNA-polymeras, vilket gör det möjligt för användare att få högkvalitativa, sekvenseringsklara bibliotek.
Dessa Collibri strängade RNA-bibliotek förberedelsekitmoduler stödjer snabb biblioteksförberedelse inom 4,5 timmar för mRNA- eller hela transkriptombibliotek med 1 – 25 ng mRNA-anrikat eller ribodepleterad RNA-provinmatning. Multiplexing av bibliotek kan utföras med upp till 96 enkelindexerade eller unika dubbelindexerade primers, vilket möjliggör enkelläsning eller parsekvensering. Kitet är lämpligt för RNA-prover av olika kvalitet, inklusive FFPE-prover.
Visuella ledtrådar om processintegritet
För maximal bekvämlighet inkluderas visuella signaler om processintegritet genom hela bibliotekets förberedelsearbetsflöde. Övervaka framstegen i biblioteksgenereringen med hjälp av visuell återkoppling från färgämnen i kritiska reagenser. Reaktionsmixen ändrar färg som svar på tillsatsen av kritiska komponenter vid varje steg för att säkerställa att bibliotekets förberedelser har störst chans att lyckas. De inerta färgämnena stör inte enzymatiska reaktioner och påverkar inte sekvenseringsresultaten.
Hur det fungerar
Fulllängdsadaptorer för Illumina-kompatibla introduceras genom PCR-förstärkning med Platinum-DNA-polymeras SuperFi för att konstruera enkelindexerade eller unika dubbelindexerade bibliotek kompatibla med enkelläsning eller parsekvensering. Kitet innehåller 24 eller 96 antingen enkelindexerade streckkodade PCR-primers (i7) förblandade med en universell i5-primer eller unika dual-indexerade PCR-primers som möjliggör multiplexering av upp till 96 bibliotek. Optimerade saneringssteg tar effektivt bort kvarvarande primers och adapter-/primer-dimere samtidigt som höga biblioteksavkastningar bevaras.
En relaterad produkt, Collibri Library Quantification Kit, rekommenderas för qPCR-baserade kvantifieringar av bibliotek innan sekvensering fortsätter.
Användningsområden
Collibri Stranded RNA Library Prep Kit rekommenderas för:
  • Genuttrycksstudier
  • Alternativ skarvanalys
  • Detektion och upptäckt av icke-kodande RNA
  • Identifiering av alternativa polyadenyleringsställen
  • Genfusionsdetektion
  • Detektion av transkriptisoformer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C
Beskrivning Indexering
Formatera Kit
För användning med (applikation) RNA-sekvensering, hel- Transcriptome, mRNA-sekvensering, liten RNA-sekvensering
Produktlinje Collibri
Produkttyp RNA UD-index (uppsättning 1-96)
Kvantitet 96 Reaktioner
Index Included Ja