Läs mer
NVP 231, MedChemExpress
Beskrivning
NVP 231 is a potent, specific, and reversible ceramide kinase (CerK) inhibitor(IC50=12 nM) that competitively inhibits binding of ceramide to CerK. NVP 231 induces cell apoptosis by increasing DNA fragmentation and caspase-3 and caspase-9 cleavage.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NVP 231 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 362003-83-6 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H25N3O2S |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 41 mg/mL (95.01 mM) |
| LEDER | O=C(C1(C[C@@H](C2)C3)C[C@@H]3C[C@@H]2C1)NC4=CC=C5N=C(NC(C6=CC=CC=C6)=O)SC5=C4 |
| Visa mer |