Läs mer
Tocris Bioscience™ NVP 231
Beskrivning
Potent, selective and reversible ceramide kinase (CerK) inhibitor (IC50 = 12 nM in vitro). Displays selectivity for CerK over sphingosine kinases (IC50 ≥100 μM) and other lipid kinases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NVP 231 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 431.55 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 431.554 |