Läs mer
NVP-ACC789, MedChemExpress
Beskrivning
NVP-ACC789 is an inhibitor of human VEGFR-1, VEGFR-2 (mouse VEGFR-2), VEGFR-3 and PDGFR-β with IC50s of 0.38, 0.02 (0.23), 0.18, 1.4 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NVP-ACC789 |
| CAS | 300842-64-2 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H17BrN4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | ACC-789 ZK202650 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (61.68 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=CC=C(NC2=NN=C(CC3=CC=NC=C3)C4=C2C=CC=C4)C=C1Br |
| Molekylvikt (g/mol) | 405.29 |
| Visa mer |