Läs mer
NVP-AEW541, MedChemExpress
Produktkod. 16497876
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497876 100 mg -
16480578 5 mg -
16478118 10 mg 10mg
16454037 50 mg -
16430356 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16497876 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50866
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress NVP-AEW541 (AEW541) is a potent inhibitor of IGF-1R with IC50 of 0.15 μM, also inhibits InsR, with IC50 of 0.14 μM.
NVP-AEW541 (AEW541) is a potent inhibitor of IGF-1R with IC50 of 0.15 μM, also inhibits InsR, with IC50 of 0.14 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NVP-AEW541
CAS 475489-16-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H29N5O
Kvantitet 100 mg
Synonym AEW541
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (113.75 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=C2C(N([C@@H]3C[C@@H](C3)CN4CCC4)C=C2C5=CC=CC(OCC6=CC=CC=C6)=C5)=NC=N1
Molekylvikt (g/mol) 439.55
Formel vikt 439.55
Procent renhet 98.45%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease