Läs mer
NVP-BEZ 235, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NVP-BEZ 235 |
| CAS | 915019-65-7 |
| Molekylformel | C30 H23 N5 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-[2,3-Dihydro-3-methyl-2-oxo-8-(3-quinolinyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl]-α,α-dimethyl-benzeneacetonitrile, 2-Methyl-2-[4-[3-methyl-2-oxo-8-(quinolin-3-yl)-2,3-dihydroimidazo[4,5-c]quinolin-1-yl]phenyl]propionitrile, BEZ 235, Dactolisib |
| InChI formel | InChI=1S/C30H23N5O/c1-30(2,18-31)22-9-11-23(12-10-22)35-28-24-15-19(21-14-20-6-4-5-7-25(20)32-16-21)8-13-26(24)33-17-27(28)34(3)29(35)36/h4-17H,1-3H3 |
| LEDER | CN1C(=O)N(c2ccc(cc2)C(C)(C)C#N)c3c1cnc4ccc(cc34)c5cnc6ccccc6c5 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-2-[4-(3-methyl-2-oxo-8-quinolin-3-ylimidazo[4,5-c]quinolin-1-yl)phenyl]propanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 469.54 |
| Formel vikt | 469.1903 |