Läs mer
NVP-BHG712 isomer, MedChemExpress
Produktkod. 16498287
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498287 5 mg
16476136 100 mg
16425598 10 mg
16411767 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16498287 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13258
MedChemExpress NVP-BHG712 isomer, a regioisomer of NVP-BHG712, shows conserved non-bonded binding to EPHA2 and EPHB4.
NVP-BHG712 isomer, a regioisomer of NVP-BHG712, shows conserved non-bonded binding to EPHA2 and EPHB4.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NVP-BHG712 isomer
Fysisk form Solid
CAS 2245892-85-5
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H20F3N7O
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (99.31 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=CC=C(C=C1NC2=NC(C3=CC=CN=C3)=NC4=NN(C)C=C42)C(NC5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5)=O
Molekylvikt (g/mol) 503.48
Formel vikt 503.48
Procent renhet 99.46%