missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

NVP-BHG712, MedChemExpress

Produktkod. 16435598
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16435598 10 mg
16421767 50 mg
16408297 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16435598 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13258A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress NVP-BHG712 is an oral active EphB4 kinase autophosphorylation inhibitor, with IC50 values of 3.3 nM and 3.0 nM for EphA2 and EphB4, respectively.

NVP-BHG712 is an oral active EphB4 kinase autophosphorylation inhibitor, with IC50 values of 3.3 nM and 3.0 nM for EphA2 and EphB4, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material NVP-BHG712
Fysisk form Solid
CAS 940310-85-0
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H20F3N7O
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym BHG712
Löslighetsinformation DMSO : 31.25 mg/mL (62.07 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=CC=C(C=C1NC2=NC(C3=CC=CN=C3)=NC4=C2C=NN4C)C(NC5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5)=O
Molekylvikt (g/mol) 503.48
Formel vikt 503.48
Procent renhet 99.7%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.