Läs mer
NVP-BSK805 dihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16486526
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16486526 100 mg
16482277 50 mg
16428747 5 mg
16406148 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16486526 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14722A
MedChemExpress NVP-BSK805 dihydrochloride is an ATP-competitive JAK2 inhibitor, with IC50s of 0.48 nM, 31.63 nM, 18.68 nM, and 10.76 nM for JAK2 JH1 (JAK homology 1), JAK1 JH1, JAK3 JH1, and TYK2 JH1, respectively.
NVP-BSK805 dihydrochloride is an ATP-competitive JAK2 inhibitor, with IC50s of 0.48 nM, 31.63 nM, 18.68 nM, and 10.76 nM for JAK2 JH1 (JAK homology 1), JAK1 JH1, JAK3 JH1, and TYK2 JH1, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NVP-BSK805 dihydrochloride
CAS 1942919-79-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H30Cl2F2N6O
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (88.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER FC1=C(CN2CCOCC2)C(F)=CC(C3=C4N=C(C5=CN(C6CCNCC6)N=C5)C=NC4=CC=C3)=C1.Cl.Cl
Molekylvikt (g/mol) 563.47
Formel vikt 563.47
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.