Läs mer
NVP-BVU972, MedChemExpress
Produktkod. 16489117
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16489117 5 mg
16472627 50 mg
16446538 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16489117 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15456
MedChemExpress NVP-BVU972 is a selective and potent Met inhibitor (IC50 = 14 nM). Antitumor agents.
NVP-BVU972 is a selective and potent Met inhibitor (IC50 = 14 nM). Antitumor agents.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NVP-BVU972
Fysisk form Solid
CAS 1185763-69-2
Färg Off-White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H16N6
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (293.79 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN1N=CC(C2=NN3C(C=C2)=NC=C3CC4=CC=C(N=CC=C5)C5=C4)=C1
Molekylvikt (g/mol) 340.38
Formel vikt 340.38
Procent renhet 98.38%