Läs mer
NVP-CGM097, MedChemExpress
Produktkod. 16467006
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16467006 100 mg -
16456928 10 mg -
16450266 2 mg -
16442987 50 mg 50mg
16409477 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16467006 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15954
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress NVP-CGM097 is a potent and selective MDM2 inhibitor with IC50 of 1.7±0.1 nM for hMDM2.
NVP-CGM097 is a potent and selective MDM2 inhibitor with IC50 of 1.7±0.1 nM for hMDM2.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NVP-CGM097
CAS 1313363-54-0
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C38H47ClN4O4
Kvantitet 100 mg
Synonym CGM097
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (75.84 mM)
LEDER ClC(C=C1)=CC=C1[C@@H](C2=CC(OC(C)C)=C(OC)C=C2C3)N(C4=CC=C(N(C[C@@H]5CC[C@@H](N6CC(N(C)CC6)=O)CC5)C)C=C4)C3=O
Molekylvikt (g/mol) 659.26
Formel vikt 659.26
Procent renhet 98.06%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death