missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

NVP-CGM097 (stereoisomer), MedChemExpress

Produktkod. p-200097189
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16460266 2 mg -
16419477 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16460266 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15954A
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress NVP-CGM097 (stereoisomer) is a stereoisomer of NVP-CGM097, with no special bioactivity. NVP-CGM097 is a potent and selective MDM2 inhibitor.

NVP-CGM097 (stereoisomer) is a stereoisomer of NVP-CGM097, with no special bioactivity. NVP-CGM097 is a potent and selective MDM2 inhibitor.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material NVP-CGM097 (stereoisomer)
CAS 2070009-54-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C38H47ClN4O4
Kvantitet 2 mg
Synonym CGM097 stereoisomer (R)-Nvp-Cgm097
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 241.5 mg/mL (366.32 mM)
LEDER O=C1N(C2=CC=C(N(C)C[C@H]3CC[C@H](N4CC(N(C)CC4)=O)CC3)C=C2)[C@H](C5=CC=C(Cl)C=C5)C6=C(C=C(OC)C(OC(C)C)=C6)C1
Molekylvikt (g/mol) 659.26
Formel vikt 659.26
Procent renhet 95.83%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.