missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
NVP-HSP990, MedChemExpress
Beskrivning
NVP-HSP990 is a potent and selective Hsp90 inhibitor, with IC50 values of 0.6, 0.8, and 8.5 nM for Hsp90α, Hsp90β, and Grp94, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NVP-HSP990 |
| CAS | 934343-74-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H18FN5O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | HSP-990 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (86.98 mM) |
| LEDER | CC1=C2C(C[C@H](C3=C(C4=NC(OC)=CC=C4)C=C(F)C=C3)NC2=O)=NC(N)=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 379.39 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?