missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

NVP-LCQ195, MedChemExpress

Produktkod. 16476388
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16476388 10 mg
16468977 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16476388 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15241

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress NVP-LCQ195 (AT9311; LCQ195) is a small molecule heterocyclic inhibitor of CDK1, CDK2, CDK3 and CDK5 with IC50 of 1-42 nM.

NVP-LCQ195 (AT9311

Specifikationer

Kemiskt namn eller material NVP-LCQ195
CAS 902156-99-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H19Cl2N5O4S
Kvantitet 10 mg
Synonym LCQ-195 AT9311
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (217.24 mM)
LEDER CS(=O)(N1CCC(NC(C2=C(NC(C3=C(Cl)C=CC=C3Cl)=O)C=NN2)=O)CC1)=O
Molekylvikt (g/mol) 460.33
Formel vikt 460.33
Procent renhet 98.91%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.