Läs mer
NVP-QAV-572, MedChemExpress
Produktkod. 16483087
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483087 50 mg -
16477038 10 mg -
16437096 100 mg -
16429587 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16483087 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16355
MedChemExpress NVP-QAV-572 is a PI3K inhibitor extracted from patent US7998990B2, Compound Example 8, has an IC50 of 10 nM.
NVP-QAV-572 is a PI3K inhibitor extracted from patent US7998990B2, Compound Example 8, has an IC50 of 10 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NVP-QAV-572
CAS 957209-68-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H19F2N7O3S2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (265.11 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=NC(C)=C(C2=CC=C(S(=O)(C)=O)C(F)=C2)S1)NCCC3=NN(CCF)N=N3
Molekylvikt (g/mol) 471.5
Formel vikt 471.5
Procent renhet 98.05%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease