Läs mer
NVP-TNKS656, MedChemExpress
Beskrivning
NVP-TNKS656 is a highly potent, selective, and orally active TNKS2 inhibitor with IC50 of 6 nM, and is > 300 fold selectivity against PARP1 and PARP2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NVP-TNKS656 |
| CAS | 1419949-20-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H34N4O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | TNKS656 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 40 mg/mL (80.88 mM) |
| LEDER | O=C(N(CC1CC1)CC2=NC3=C(COCC3)C(N2)=O)CN4CCC(C(C5=CC=C(OC)C=C5)=O)CC4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 494.58 |
| Visa mer |