missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ NVS-CECR2-1, >98%
GREENER_CHOICE

Produktkod. 30000973
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30000973 50 mg
30000760 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30000973 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 5744/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent and selective inhibitor of cat eye syndrome chromosome region, candidate 2 (CECR2)

Potent and selective CECR2 (cat eye syndrome chromosome region, candidate 2) inhibitor (IC50 = 47 nM). Selective for CECR2 over a panel of bromodomains.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1992047-61-6
Molekylformel C27H37N5O2S

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Cyclopropyl-2-(propylsulfonyl)-6-(1-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-1H-indol-5-yl)pyrimidin-4-
Kvantitet 50 mg
Löslighet Soluble to 100mM in DMSO
Formel vikt 495.68
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 495.686
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.