Läs mer
Tocris Bioscience™ NVS MLLT-1
Beskrivning
NVS-MLLT-1 is a selective inhibitor of YEATS domain of MLLT1 and MLLT3 (IC50 values are 150 and 254 nM for MLLT1 and MLLT3, respectively). It shows selectivity for YEATS2/4 domains and over all bromodomains (CERC2 IC50 > 40 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-[[(2 S)-2-Methyl-1-pyrrolidinyl]methyl]-1 H-benzimidazol-6-yl]-6-isoquinolinecarboxamide |
| CAS | 2561471-13-2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Bromodomain Inhibitors |
| Molekylformel | C23H23N5O |
| Renhet | 0.98 |