Läs mer
NVS-PAK1-1, MedChemExpress
Produktkod. 16494356
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16494356 100 mg
16482596 25 mg
16473058 10 mg
16429626 50 mg
16425797 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16494356 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100519
MedChemExpress NVS-PAK1-1 is a potent and selective allosteric PAK1 inhibitor with an IC50 of 5 nM.
NVS-PAK1-1 is a potent and selective allosteric PAK1 inhibitor with an IC50 of 5 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NVS-PAK1-1
CAS 1783816-74-9
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H25ClF3N5O
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (260.45 mM)
LEDER FC1=CC2=C(C=C1)N(CC(F)F)C3=C(C=C(Cl)C=C3)C(N[C@H]4CCN(C(NC(C)C)=O)C4)=N2
Molekylvikt (g/mol) 479.93
Formel vikt 479.93
Procent renhet 99.91%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease