Läs mer
NVX-207, MedChemExpress
Beskrivning
NVX-207, a Betulinic acid-derived anti-cancer compound, shows anti-tumor activity (mean IC50=3.5 μM) against various human and canine cell lines. NVX-207-induced apoptosis is associated with activation of the intrinsic apoptotic pathway via cleavage of caspases -9, -3, -7 and of PARP.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NVX-207 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 745020-66-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C36H59NO6 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (207.69 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C([C@]1(CC[C@H]2C(C)=C)[C@@]2([H])[C@](CC[C@@]3([H])[C@]4(CC[C@]5([H])[C@@]3(CC[C@H](OC(C)=O)C5(C)C)C)C)([H])[C@@]4(C)CC1)OCC(CO)(N)CO |
| Visa mer |