Läs mer
Edwards Vacuum™ NW10/16 Spännring i rostfritt stål
Beskrivning
- Ekonomisk
- Kompakt design
- Tillverkad av rostfritt stål
Beställningsinfo
Typ
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 200 °C |
| Material | Rostfritt stål |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -10 °C |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Storlek | NW10/16 |
| Typ | Klämring |