Läs mer
NXNL2 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18606967 Handla allt Bio Techne Produkter
Produktkod. 18606967 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP306016PCP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NXNL2 Polyclonal specifically detects NXNL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Utspädning Immunohistochemistry-Paraffin
Gene Alias C9orf121, chromosome 9 open reading frame 121, nucleoredoxin-like 2, nucleoredoxin-like protein 2, RDCVF2
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NXNL2 fragment.
Primär eller sekundär Primary
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus