Läs mer
NY-REN-50 antigen Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Produktkod. 30558980 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
30558980 100 μg
1 options
Produktkod. 30558980 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP347502
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
NY-REN-50 antigen Polyclonal antibody specifically detects NY-REN-50 antigen in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen NY-REN-50 antigen
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:20-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10-1:100
Formulering PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Gene Alias C14orf131, chromosome 14 open reading frame 131, FLJ11132, Renal carcinoma antigen NY-REN-50, zinc finger protein 839
Värd art Rabbit
Immunogen zinc finger protein 839. (Uniprot# A8K0R7)
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55778
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG