Läs mer
NY/T 761-2008 Pesticide Mixture 674 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Coumaphos∣Diazinon∣Ethoprophos∣Fenitrothion∣Omethoate∣Phorate∣Phorate-sulfone∣Profenofos∣Trichlorphon |
| CAS | 56-72-4, 333-41-5, 13194-48-4, 122-14-5, 1113-02-6, 298-02-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Coumaphos∣Diazinon∣Ethoprophos∣Fenitrothion∣Omethoate∣Phorate∣Phorate-sulfone∣Profenofos∣Trichlorphon |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Coumaphos 1000 μg/mL∣Diazinon 1000 μg/mL∣Ethoprophos 1000 μg/mL∣Fenitrothion 1000 μg/mL∣Omethoate 1000 μg/mL∣Phorate 1000 μg/mL∣Phorate-sulfone 1000 μg/mL∣Profenofos 1000 μg/mL∣Trichlorphon 1000 μg/mL |